주요 문서
67302
Supelco
Polystyrene
analytical standard, 4,000
동의어(들):
PS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
분자량
Mn ~4020
Mp ~4120
Mw ~4220
Mw/Mn ~1.05
기술
gel permeation chromatography (GPC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Polystyrene is a synthetic thermoplastic, which can find a wide range of applications due to its properties like low cost, rigidity and good processability.Polystyrene that is toughened, can find applications in domestic mouldings. In combination with acrylonitrile butadiene styrene(ABS), it can be used in vacuum formed interiors for fridges and freezers.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 7
1 of 7
Davis.A and Sims D
Weathering of Polymers (1983)