제품명
GDS Top STEC Wash Solution Kit, BioControl, For use with GDS Top STEC
Quality Level
양식
liquid
유통기한
6‑12 mo.
포장
bottle of 4 × 250 mL each
제조업체/상표
BioControl Systems 61020-100
저장 조건
(No metal containers.
Tightly closed.)
기술
PCR: suitable
응용 분야
food and beverages
pathogen testing
저장 온도
2-8°C
적합성
Escherichia coli (shiga toxigenic)
일반 설명
GDS Top STEC Wash Solution Kit is recommended to use with Assurance® GDS Top STEC kits. Assurance® GDS Top STEC assays are automated nucleic acid amplification systems for the detection of Shiga toxigenic E. coli.
애플리케이션
GDS Top STEC Wash Solution Kit is used during the sample preparation for detection of Shiga toxigenic E. coli in foods and ingredients using the Assurance® GDS Top STEC assays.
성분
Four bottles, 250 mL each
호환성
BioControl GDS
검사법
PCR
법적 정보
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.