59574
α-Damascone
analytical standard
동의어(들):
1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, 2,6,6-Trimethyl-1-crotonyl-2-cyclohexene
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H20O
CAS Number:
Molecular Weight:
192.30
Beilstein:
2208705
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.490-1.500
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
CC1=CCCC(C)(C)C1C(/C=C/C)=O
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7-8,12H,6,9H2,1-4H3/b7-5+
InChI key
CRIGTVCBMUKRSL-FNORWQNLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
α-Damascone, a C13 norterpenoid is an important fragrance compound used in perfume industries due to its characteristic floral-fruity, rose-like odor. Commercially α-damascone is used in cosmetics, personal care products, detergents, etc.
애플리케이션
α-Damascone may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in consumer products by gas chromatography-mass spectrometry.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.