주요 문서
57153
Supelco
ddNTP Set
suitable for MALDI-MS
동의어(들):
Dideoxynucleoside Triphosphate Set
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151817
구성
ddATP, 10 mmol/L
ddCTP, 10 mmol/L
ddGTP, 10 mmol/L
ddTTP, 10 mmol/L
기술
MALDI-MS: suitable
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Y H Liu et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 9(9), 735-743 (1995-01-01)
A new approach is developed for the rapid and cost-effective detection of human genetic polymorphisms based on matrix-assisted laser description/ionization mass spectrometric (MALDI MS) detection using a nitrocellulose film substrate. This method employs polymerase chain reaction (PCR) amplification using DNA