추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
농도
12% in chloroform
기술
NMR: suitable
qNMR: suitable
NMR 튜브 크기
5 mm × 8 in.
적합성
suitable for NMR (reference standard)
형식
single component solution
SMILES string
C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
InChI key
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
Lineshape
수량
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.