추천 제품
Grade
analytical standard
분석
≥95.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
−70°C
SMILES string
CC(/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C=C/[C@]2(O3)C(C)(C)C[C@H](O)C[C@]23C)C
InChI
1S/C40H56O3/c1-29(17-13-19-31(3)21-22-36-33(5)25-34(41)26-37(36,6)7)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)23-24-40-38(8,9)27-35(42)28-39(40,10)43-40/h11-24,34-35,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,22-21+,24-23+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20-/t34-,35+,39-,4
InChI key
OFNSUWBAQRCHAV-CGOFHDSUSA-N
일반 설명
9-cis-Antheraxanthin belongs to the class of carotenoids, reported being abundantly identified in the saponified extract of orange.
애플리케이션
9-cis-Antheraxanthin may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in the following:
- In petals and pollen extract of Calendula officinalis L. using high-performance liquid chromatography with UV-Vis detection technique.
- In freeze-dried citrus pulp using UV-Vis spectrophotometry and high-performance liquid chromatography-diode array detection-tandem mass spectrometry (HPLC-DAD-MS/MS).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.