About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H30O2
CAS Number:
Molecular Weight:
314.46
Beilstein:
1915950
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
분석
99.5% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
128-132 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
유전자 정보
human ... ESR1(2099), PGR(5241)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
생화학적/생리학적 작용
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation.
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation. Progesterone is implicated in the etiology of breast cancer.
기타 정보
Steroid hormone produced by the corpus luteum.
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)