About This Item
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
추천 제품
Grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
4.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
분석
≥99%
양식
liquid
autoignition temp.
410 °F
expl. lim.
2.6 %
불순물
<0.005% water
증발 잔류물
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
density
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
114.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
46.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
프로토콜
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
-Xylene; Nonane; Decane; 1,2,4-Trimethylbenzene; Butylcyclohexane; Naphthalene
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane