주요 문서
45501
Supelco
Flumetralin
PESTANAL®, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H12ClF4N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
421.73
Beilstein:
2956801
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
CCN(Cc1c(F)cccc1Cl)c2c(cc(cc2[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H12ClF4N3O4/c1-2-22(8-10-11(17)4-3-5-12(10)18)15-13(23(25)26)6-9(16(19,20)21)7-14(15)24(27)28/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
PWNAWOCHVWERAR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>212.0 °F
Flash Point (°C)
> 100 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jemmyson Romário de Jesus et al.
Journal of separation science, 40(16), 3327-3334 (2017-06-24)
We report the synthesis, characterization, and application of [Zn(1,4-benzenedicarboxylate)(H