주요 문서
45444
Supelco
Difenoxurone
PESTANAL®, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H18N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
286.33
Beilstein:
5574828
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
COc1ccc(Oc2ccc(NC(=O)N(C)C)cc2)cc1
InChI
1S/C16H18N2O3/c1-18(2)16(19)17-12-4-6-14(7-5-12)21-15-10-8-13(20-3)9-11-15/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)
InChI key
AMVYOVYGIJXTQB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)