주요 문서
44462
Supelco
AmberChrom 50WX2 Ion Exchange Resin
sodium form, 100-200 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
23151817
NACRES:
SB.52
제품명
AmberChrom 50WX2, Na+-form, 100-200 mesh
양식
beads
교차
2 % cross-linked
기술
LPLC: suitable
손실
~75% loss on drying, 110 °C
Matrix
styrene-divinylbenzene
기질 활성군
sulfonic acid functional group
입자 크기
100-200 mesh
용량
0.6 meq/mL
분리 기술
cation exchange
SMILES string
[Na+].[C-H2]Cc3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H11.C10H10.C8H8.Na/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3,5-8H,1-2,4H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;/q-1;;;+1
InChI key
NEQWAZPDMBONCG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)