주요 문서
43236
Supelco
2-Ethyl-3,5(6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers
analytical standard
동의어(들):
2-Ethyl-3(5 or 6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12N2
CAS Number:
Molecular Weight:
136.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
불순물
≤2.0% water
refractive index
n20/D 1.500-1.502
n20/D 1.5015 (lit.)
bp
180-181 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCc1ncc(C)nc1C.CCc2nc(C)cnc2C
InChI
1S/2C8H12N2/c1-4-8-7(3)10-6(2)5-9-8;1-4-8-7(3)9-5-6(2)10-8/h2*5H,4H2,1-3H3
InChI key
BOFLOMVCGPWPQC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
156.2 °F
Flash Point (°C)
69 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)