주요 문서
415530PLATER
Blue dye for platers
for use with easySpiral (platers), pkg of 125 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122409
NACRES:
NB.24
포장
pkg of 125 mL
응용 분야
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
호환성
for use with easySpiral (platers)
일반 설명
Color dye for Spiral tests (125 mL) for easySpiral® plater
애플리케이션
Culture media plating
법적 정보
easySpiral is a registered trademark of InterLab
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)