material
stainless steel body
포장
pkg of 1 unit
응용 분야
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
일반 설명
Automatic platter and dilutor for 90mm and 150mm Petri dishes with USB programable volumes
애플리케이션
Culture media automatic diluting and plating
특징 및 장점
- Unique automatic dilutor
- Allows you to save 50% on consumables and 50% on your time
- Full plating cycle in 25 sec
- Compact, Patented automatic disinfection (No cross-contamination)
- 600 cleanings without changing bottles (2L)
- USB volume & datalink TM traceability ( All the sample data are set on the Datamatrix label (volume, dilution, plating mode, lighting settings...).
법적 정보
easySpiral is a registered trademark of InterLab
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.