주요 문서
40952
Millipore
Nickels and Leesment ChromoSelect Selective Supplement
suitable for microbiology
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NB.21
무균
sterile
Quality Level
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
environmental
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
Lactococcus spp.
Leuconostoc spp.
애플리케이션
An antibiotic supplement used for the selective isolation of citrate-fermenting lactic acid bacteria.
성분
Composition:
(per vial, sufficient for 500 ml)
Vancomycin 100 mg
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)