주요 문서
383783
Sigma-Aldrich
N,N′-Ditridecylperylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C50H62N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
755.04
Beilstein:
8607257
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
분석
95%
양식
powder, crystals or chunks
mp
>300 °C (lit.)
solubility
toluene: 10 mg/mL
λmax
526 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCN1C(=O)c2ccc3c4ccc5C(=O)N(CCCCCCCCCCCCC)C(=O)c6ccc(c7ccc(C1=O)c2c37)c4c56
InChI
1S/C50H62N2O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-33-51-47(53)39-29-25-35-37-27-31-41-46-42(32-28-38(44(37)46)36-26-30-40(48(51)54)45(39)43(35)36)50(56)52(49(41)55)34-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-32H,3-24,33-34H2,1-2H3
InChI key
XCAZCFDCJHGAIT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Dyes and Pigments, 11, 303-303 (1989)
문서
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.