36161
Methoxychlor
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
1,1,1-Trichloro-2,2-bis-(p-methoxyphenyl)ethane, 2,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane, DMDT
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
86-88 °C (lit.)
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC)cc2)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
InChI key
IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
프로토콜
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5