35033
Sulfadiazine
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, N1-(Pyrimidin-2-yl)sulfanilamide
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
Agency
EPA 1694
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
253 °C (dec.) (lit.)
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
응용 분야
clinical testing
형식
neat
동작 모드
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
InChI
1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)
InChI key
SEEPANYCNGTZFQ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객