주요 문서
34523
Supelco
Linuron-(methyl-d3, methoxy-d3)
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methoxy-d3-1-methyl-d3-urea, Linuron-d6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9D6H4Cl2N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
255.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
O=C(NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1)N(OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H10Cl2N2O2/c1-13(15-2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3
InChI key
XKJMBINCVNINCA-WFGJKAKNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)