주요 문서
33842
Supelco
HT-2 Toxin-13C22 solution
25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C22H32O8
CAS Number:
Molecular Weight:
446.32
EC Number:
UNSPSC 코드:
85151701
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
재고 정보
not available in USA
농도
25 μg/mL in acetonitrile
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
질량 이동
M+22
저장 온도
−20°C
SMILES string
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C](=O)O[13C@H]1[13CH2][13C@@]2([13CH2]O[13C]([13CH3])=O)[13C@H](O[13C@@H]3[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C]2([13CH3])[13C]34[13CH2]O4)[13CH]=[13C]1[13CH3]
일반 설명
Certan Vial
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F
Flash Point (°C)
2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)