주요 문서
33659
Supelco
Butafenacil
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
1-(Allyloxycarbonyl)-1-methylethyl 2-chloro-5-[1,2,3,6-tetrahydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H18ClF3N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
474.81
Beilstein:
11322304
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
CN1C(=O)N(C(=O)C=C1C(F)(F)F)c2ccc(Cl)c(c2)C(=O)OC(C)(C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C20H18ClF3N2O6/c1-5-8-31-17(29)19(2,3)32-16(28)12-9-11(6-7-13(12)21)26-15(27)10-14(20(22,23)24)25(4)18(26)30/h5-7,9-10H,1,8H2,2-4H3
InChI key
JEDYYFXHPAIBGR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Butafenacil inhibits the enzyme activity of protoporphyrinogen oxidase (PPOX) that catalyzes the oxidation of protoporphyrinogen IX to protoporphyrin IX during chlorophyll and heme biosynthesis.
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Liver
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Butafenacil: A positive control for identifying anemia-and variegate porphyria-inducing chemicals.
Leet J K, et al.
Toxicology Reports, 2, 976-983 (2015)