33434
Ciprofloxacin
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, Ciprobay
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
Agency
EPA 1694
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
응용 분야
agriculture
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
동작 모드
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES string
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
InChI key
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객