주요 문서
327778
Supelco
Polystyrene
analytical standard, 90,000
동의어(들):
PS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
양식
powder
분자량
average Mw 90,000 (Typical)
기술
gel permeation chromatography (GPC): suitable
형식
neat
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Polystyrene (for GPC, 90,000) is one of the synthetic thermoplastics, used in a broad-range of applications because of its properties like cheap cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Weathering of Polymers (1983)