주요 문서
32514
Supelco
Sulfamethoxazole-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzene-13C6-sulfonamide, N1-(5-Methylisoxazol-3-yl)sulfanilamide-13C6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C4H11N3O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
259.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
neat
질량 이동
M+6
SMILES string
Cc1cc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)no1
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2+1,3+1,4+1,5+1,8+1,9+1
InChI key
JLKIGFTWXXRPMT-AHBHZWPESA-N
일반 설명
Chemical structure: sulfonamide
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)