32240
Diethylene glycol monoethyl ether acetate
≥99.0% (GC)
동의어(들):
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Ethyldiglycol acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
176.21
Beilstein:
1764643
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.421
bp
218-219 °C (lit.)
density
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
ether
SMILES string
CCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI key
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98 °C - closed cup