추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
CO\C=C(\C(=O)OC)c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2
InChI
1S/C22H17N3O5/c1-27-13-17(22(26)28-2)16-8-4-6-10-19(16)30-21-11-20(24-14-25-21)29-18-9-5-3-7-15(18)12-23/h3-11,13-14H,1-2H3/b17-13+
InChI key
WFDXOXNFNRHQEC-GHRIWEEISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객