31622
Bithionol
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
2,2′-Thio-bis(4,6-dichlorophenol), Bis(2-hydroxy-3,5-dichlorophenyl) sulfide
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
항생제 활성 스펙트럼
parasites
응용 분야
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
동작 모드
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
SMILES string
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Sc2cc(Cl)cc(Cl)c2O
InChI
1S/C12H6Cl4O2S/c13-5-1-7(15)11(17)9(3-5)19-10-4-6(14)2-8(16)12(10)18/h1-4,17-18H
InChI key
JFIOVJDNOJYLKP-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.