주요 문서
307122
Sigma-Aldrich
4-Amino-3,6-disulfo-1,8-naphthalic anhydride dipotassium salt
동의어(들):
Lucifer Yellow anhydride dipotassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H5K2NO9S2
CAS Number:
Molecular Weight:
449.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
양식
powder
Quality Level
mp
>300 °C (lit.)
ε (흡광계수)
≥20000 at 264-268 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
≥30000 at 226-232 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
≥8000 at 348-352 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[K+].[K+].Nc1c(cc2C(=O)OC(=O)c3cc(cc1c23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H7NO9S2.2K/c13-10-5-1-4(23(16,17)18)2-6-9(5)7(12(15)22-11(6)14)3-8(10)24(19,20)21;;/h1-3H,13H2,(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2
InChI key
MIOVHACHHDENNE-UHFFFAOYSA-L
애플리케이션
4-Amino-3,6-disulfo-1,8-naphthalic anhydride dipotassium salt has been used to synthesize the fluorescent peptide analog, Lucifer yellow anhydride.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)