주요 문서
29231
Millipore
Chloramphenicol Selective Supplement
suitable for microbiology
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.85
무균
sterile
Quality Level
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
molds
yeasts
애플리케이션
Antibiotic Supplement recommended for selective isolation of yeasts and molds.
포장
package with 5 vials
성분
(A vial is sufficient for 500 mL of medium)
Chloramphenicol 50 mg
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)