주요 문서
26158-U
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1750 (LT, LTN, RN, or TLL), pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
PTFE plunger tip
크기
500 μL
특징
1750 LT, LTN, RN, or TLL
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 1169-01
호환성
for use with Hamilton 1750 (LT, LTN, RN, or TLL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)