주요 문서
21743
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
Kel-F hub (KF), needle size 22s ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
니들 크기
22s ga (cone tip, side-port)
특징
Kel-F hub (KF)
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Hamilton 90438
니들 길이
51 mm (2 in.)
호환성
for use with Hamilton LT and TLL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)