material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
22s ga (bevel tip)
설명
Gastight®
특징
needle type RN (removable needle)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 84886
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
- Ideal for corrosive, radioactive, or sterile materials
- Removable handle minimizes heat transfer from hand to sample, making the syringe easy to hold
- Accurate and reproducible to ±1%
- Field repairable
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.