주요 문서
20742
Syringe Cleaning Solution
size 70 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
포장
pkg of 70 mL
제조업체/상표
Hamilton 18310
크기
70 mL
기타 정보
Biodegradable cleaning concentrate helps to eliminate hard to remove residues.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)