주요 문서
17137
Millipore
CPC Selective Supplement
suitable for microbiology
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.74
무균
sterile
Quality Level
양식
powder
응용 분야
food and beverages
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
Vibrio spp.
애플리케이션
For selective isolation and enumeration of vibrio species from foods.
성분
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Colistin methane sulfonate 63 mg; Polymyxin B sulfate 9 mg
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)