주요 문서
17119
Millipore
Aeromonas Selective Supplement
suitable for microbiology
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.74
무균
sterile
Quality Level
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
Aeromonas spp.
애플리케이션
An antibiotic supplement for the selective isolation of Aeromonas species.
성분
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Ampicillin 2.5 mg. Balanced with carbohydrates/buffer salts.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)