주요 문서
16866
Supelco
Monoethylglycinexylidine
analytical standard
동의어(들):
MEGX, MGEX, Monoethylglycinexylidide, N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(ethylamino)acetamide, Norlidocaine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
206.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
SMILES string
CC1=C(NC(CNCC)=O)C(C)=CC=C1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-4-13-8-11(15)14-12-9(2)6-5-7-10(12)3/h5-7,13H,4,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
WRMRXPASUROZGT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Lidocaine metabolite
Monoethylglycinexylidide (MEGX) is an active metabolite of lidocaine.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)