주요 문서
16316
Sigma-Aldrich
Turkey red oil sodium salt
동의어(들):
Castor-oil sulfated sodium salt, Sulfated castor oil, Sulforicinolate sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
NACRES:
MA.02
설명
anionic
Quality Level
분석
100%
불순물
16-20% water (Karl Fischer)
pH
7-8 (10%)
적합성
suitable for microscopy
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
During long periods of cold weather, and during storage at low temperatures, cloudiness or crystallization can occur in individual cases. These can be eliminated by stirring and gentle heating up to 40°C without any loss of quality.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)