주요 문서
16174
Sigma-Aldrich
SODOSIL RA 21
acid pre-rinse and rinsing solution with phosphoric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UBA 번호:
08050017
UNSPSC 코드:
12352000
NACRES:
NA.22
Quality Level
pH
1-3 (20 °C, 1%)
density
1.40-1.46 g/mL at 20 °C
애플리케이션
SODOSIL RA 21 is a sterilization and decontamination kit.
법적 정보
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A simple cleaning and fluorescent staining protocol for recent and fossil diatom frustules.
Friedrichs L.
Diatom research, 28(3), 317-327 (2013)