주요 문서
158801
Sigma-Aldrich
Tetrachlorophthalonitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6Cl4-1,2-(CN)2
CAS Number:
Molecular Weight:
265.91
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
분석
98%
양식
powder, crystals or chunks
mp
249-252 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Clc1c(Cl)c(Cl)c(C#N)c(C#N)c1Cl
InChI
1S/C8Cl4N2/c9-5-3(1-13)4(2-14)6(10)8(12)7(5)11
InChI key
OQHXZZGZASQSOB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Photochemistry with donor-acceptor systems: part 2. Photoreaction of tetrachlorophthalonitrile with naphthalene
A.C. Pratt and F.M. Grimley
Proc. Royal Soc. Lond. B. (1989)