주요 문서
1.01193
Sigma-Aldrich
MagPrep® Silica Particles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352401
NACRES:
NA.21
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
Quality Level
저장 온도
2-8°C
분석 메모
Appearance: black suspension
Magnetic Response: 1 - 20 s
Settling time: ≥ 5 min
RNases: not detectable
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Particlesurface (BET): 14 - 25 m²/g
For research use only
법적 정보
MAGPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)