추천 제품
vapor density
2.7 (vs air)
Quality Level
제품 라인
BioUltra
분석
≥99.5% (T)
양식
powder or crystals
불순물
insoluble matter, passes filter test
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: ≤0.030
λ: 280 nm Amax: ≤0.020
SMILES string
N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
InChI key
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1