주요 문서
07858
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Amino-1-Boc-piperidine
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
(R)-1-Boc-3-piperidinamine, tert-Butyl (R)-3-amino-1-piperidinecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
200.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
광학 활성
[α]/D -28.5±2°, c = 1 in DMF
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](N)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI key
AKQXKEBCONUWCL-MRVPVSSYSA-N
일반 설명
(R)-3-Amino-1-Boc-piperidine can be used as a precursor for the preparation of dipeptidyl peptidase IV inhibitors like linagliptin, alogliptin, and other antidiabetic agents.
애플리케이션
(R)-3-Amino-1-Boc-piperidine can be used to prepare a benzoxazepine derivative named (R)-7-(3,5-dimethoxyphenyl)-N-(piperidin-3-yl)-4-propionyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine-9-carboxamide, a potent CBP/P300 bromodomain inhibitor.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)