07506
(S)-Naproxen ethyl ester
pharmaceutical impurity standard
동의어(들):
Naproxen impurity F (PhEur), (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid ethyl ester, Ethyl (αS)-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetate, Ethyl (2S)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H18O3
CAS Number:
Molecular Weight:
258.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
추천 제품
Quality Level
API family
naproxen
분석
≥98.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D 48±4°, c = 0.1 in chloroform
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤0.5% water
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H](C(OCC)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C16H18O3/c1-4-19-16(17)11(2)12-5-6-14-10-15(18-3)8-7-13(14)9-12/h5-11H,4H2,1-3H3/t11-/m0/s1
InChI key
URNAYRDBUUZOIU-NSHDSACASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable