주요 문서
06811
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 200 μS/cm at 25 °C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
≤2.5% KCl (T)
전도도
198.0-202.0 μS/cm at 25 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
single component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Conductivity calibration solution to monitor and verify conductivity measurement devices.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Liver,Kidney
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)