주요 문서
06441
Supelco
Amberlite IRA-96 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
23151817
NACRES:
SB.52
제품명
Amberlite IRA-96 free base, free base
설명
weakly basic
양식
beads
파라미터
100 °C max. temp.
수분
57-63%
기술
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
기질 활성군
polyamine functional group
입자 크기
20-27 mesh
550-750 μm
작동 pH
0-7
용량
1.25 meq/mL by wetted bed volume
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Weakly basic anion exchange resin, useful for deionization, chromate recovery, formaldehyde deacidification, ammonium nitrate removal and recovery. Does NOT meet FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
법적 정보
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)