주요 문서
05567
Supelco
N-Acetyl-d3-glufosinate
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
2-(Acetyl-d3-amino)-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoic acid, Glufosinate-N-acetyl-d3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7D3H11NO5P
CAS Number:
Molecular Weight:
226.18
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥95.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤1.0% water
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C7H14NO5P/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-14(2,12)13/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/i1D3
InChI key
VZVQOWUYAAWBCP-FIBGUPNXSA-N
관련 카테고리
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)