주요 문서
03320585
Carminic acid
primary reference standard
동의어(들):
Natural Red 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H20O13
CAS Number:
Molecular Weight:
492.39
색상 지수 번호:
75470
Beilstein:
71651
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
HWI
응용 분야
food and beverages
SMILES string
Cc1c(C(O)=O)c(O)cc2C(=O)c3c(O)c(O)c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)/t7-,14-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI key
DGQLVPJVXFOQEV-JNVSTXMASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)