추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
분석물 화학적 분류
oligosaccharides
농도
1000 mg/L in H2O
기술
ion chromatography: suitable
응용 분야
environmental
food and beverages
형식
single component solution
저장 온도
2-8°C
관련 카테고리
일반 설명
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the label.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the label.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
결합
Visit the IC Portal to learn more
제조 메모
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
분석 메모
1000 mg/L lactulose in water, prepared with lactulose and water; filtered through a 0.2 mμ membrane filter
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.