추천 제품
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
grade
puriss. p.a.
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
1058 °F
불순물
≤0.02% free acid (as CH3COOH)
≤0.3% water
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
n20/D 1.535
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
전이 온도
solidification point 19-20 °C
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
작용기
ketone
phenyl
SMILES string
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI key
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객