주요 문서
00770590
Ginkgolide A
primary reference standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H24O9
CAS Number:
Molecular Weight:
408.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
HWI
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1C(=O)O[C@H]2CC34[C@H]5C[C@@H](C(C)(C)C)C36[C@@H](O)C(=O)O[C@H]6OC4(C(=O)O5)[C@@]12O
InChI
1S/C20H24O9/c1-7-12(22)26-10-6-17-9-5-8(16(2,3)4)18(17)11(21)13(23)28-15(18)29-20(17,14(24)27-9)19(7,10)25/h7-11,15,21,25H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+,9-,10+,11+,15+,17?,18?,19-,20?/m1/s1
InChI key
FPUXKXIZEIDQKW-ZJZLDMJOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
애플리케이션
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)